Documenti fondamentali
1.05118
SAFC
Sorbato di potassio
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 202
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sorbato di potassio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E202
Numero indice EU:
246-376-1
agenzia
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
powder
solid
Temp. autoaccensione
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
Punto di fusione
>205 °C (decomposition)
Solubilità
1.95-543 g/L
Densità
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Le materie prime incluse nel programma Emprove
sono corredate da un′esauriente documentazione che facilita la conformità del prodotto farmaceutico e biofarmaceutico, la piena trasparenza della catena d′approvvigionamento e la mitigazione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Viene anche impiegato come conservante nei prodotti farmaceutici e nella ricerca. È consigliato anche per la purificazione del cDNA.
Altre note
Nelle norme internazionali sui biocidi, questo prodotto non è elencato tra le sostanze destinate all′uso nei biocidi. Per applicazioni antimicrobiche che ricadano sotto altre legislazioni, si prega di verificare le rispettive disposizioni (locali) di legge.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Benzoato sodico BioXtra, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
B3420
Benzoato sodico
Sorbic acid 99.0-101.0% anhydrous basis
Sigma-Aldrich
S1626
Sorbic acid
Benzoato sodico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613564
Benzoato sodico