B3420
Benzoato sodico
BioXtra, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido benzoico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.10%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)