Documenti fondamentali
1.93222
Supelco
Fosfato di sodio
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
for analytical purposes
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93222.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93222.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1