16-454
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone PY20, HRP Conjugate
clone PY20, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
PY20, anti-phosphotyrosine antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
NOTE: DO NOT FREEZE. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3