Key Documents
06-427
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfotirosina
Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (test)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
È stato dimostrato che la fosforilazione di specifici residui di tirosina rappresenta un meccanismo primario di trasduzione del segnale durante la mitogenesi normale, la progressione del ciclo cellulare e la trasformazione oncogenica. Il suo ruolo in altri processi, come la differenziazione e la comunicazione tramite giunzioni gap, è oggetto di ricerca attiva e in divenire. Gli anticorpi che riconoscono specificamente i residui di tirosina fosforilata si sono dimostrati molto preziosi per studiare le proteine fosforilate in tirosina e le vie biochimiche in cui intervengono.
Specificità
L′immunoreattività dell'anticorpo è completamente inibita dall'uso di fenilfosfato 100 mM, un analogo della fosfotirosina. L'anticorpo anti-fosfotirosina è purificato mediante cromatografia di immunoaffinità utilizzando un gel con doppio fosfo-peptide o un gel con BSA-fosfotirosina. L'immunoreattività della fosfotirosina presente nell′antisiero viene completamente immunoadsorbita, indipendentemente dal tipo di gel usato per la purificazione, il che indica che l'anticorpo non è sequenza-specifico ma è specifico per i residui di fosfotirosina.
Immunogeno
Per ottenere anticorpi policlonali anti-fosfotirosina ad ampio spettro, i conigli sono stati immunizzati con tre immunogeni fosforilati: (1) una fosfotirosina legata covalentemente a KLH; (2) il fosfopeptide presente nella regione C-terminale della proteina c-Src (TS-T-E-P-Q-pY-Q-P-G-E-N-L; N° Cat. 12-218) legato covalentemente a KLH; (3) un fosfopeptide associato ad alta attività tirosin-chinasica nei linfociti umani (R-R-L-I-E-D-A-E-pY-A-A-R-G; N° Cat. 12-217) legato covalentemente a KLH. Tutti i fosfopeptidi aptenici fungono da substrato forte per le tirosin-fosfatasi e fanno parte di due kit colorimetrici con tirosin-fosfatasi prodotti dall′azienda Upstate, Inc. (N° Cat. 17-125, 17-126).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-fosfotirosina rileva il livello delle tirosine fosforilate ed è stato descritto in letteratura e convalidato per l'uso in IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Modificazioni post-traduzionali generali
Trasduzione del segnale in neuroscienza
Western blotting: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina fosfotirosina in 10 µg di lisato di cellule A431 trattate con EGF e lambda fosfatasi.
Immunoprecipitazione: 5 µL di un lotto rappresentativo hanno determinato l′immunoprecipitazione della fosfotirosina da 0,5 mg di lisato di cellule trattate con EGF
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule A431 trattate con EGF.
Western blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rivelato la proteina fosfotirosina in 10 µg di lisato di cellule A431 trattate con EGF.
Descrizione del bersaglio
Vari
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato e fare bollire per 5 minuti per ridurre la preparazione. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Wnt5a is required for proper mammary gland development and TGF-beta-mediated inhibition of ductal growth.
Roarty, K; Serra, R
Development null
Selective activation of T cell kinase p56lck by Herpesvirus saimiri protein tip
Wiese, N., et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 847-852 (1996)
In vivo insulin signaling through PI3-kinase is impaired in skeletal muscle of adult rat offspring exposed to ethanol in utero.
Chen, L; Yao, XH; Nyomba, BL
Journal of Applied Physiology (1985)
Human papillomavirus type 6b virus-like particles are able to activate the Ras-MAP kinase pathway and induce cell proliferation
Payne, E., et al
Journal of virology, 75, 4150-4157 (2001)
Phosphoinositide 3-kinase, Src, and Akt modulate acute ventilation-induced vascular permeability increases in mouse lungs.
Miyahara, T; Hamanaka, K; Weber, DS; Drake, DA; Anghelescu, M; Parker, JC
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null