Documenti fondamentali
16-105
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10®, coniugato con HRP
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-fosfotirosina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.56
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Anticorpi anti-fosfotirosina (05-321) coniugati con perossidasi di rafano
Per mezzo delle protein-chinasi è possibile marcare alcuni residui di tirosina con un gruppo fosfato (fosforilazione). (La tirosina nello stato fosforilato è detta fosfotirosina). La fosforilazione della tirosina è considerata uno dei passaggi chiave nella trasduzione del segnale e nella regolazione dell′attività enzimatica. L′avvento degli anticorpi anti-fosfotirosina è uno degli eventi più importanti nella ricerca sulla trasduzione del segnale. Prima che fossero disponibili gli anticorpi anti-fosfotirosina, per studiare la fosforilazione tirosinica delle proteine e degli enzimi si doveva ricorrere a esperimenti radioattivi pericolosi e che richiedevano molto tempo. Gli anticorpi anti-fosfotirosina sono comunemente usati in saggi di western blotting dopo immunoprecipitazione delle proteine bersaglio per misurare la fosforilazione tirosinica delle proteine. Gli anticorpi anti-fosfotirosina possono essere impiegati anche direttamente su lisati cellulari per esaminare la variazione complessiva del livello di fosforilazione della tirosina in risposta a diversi trattamenti.
Descrizione
Anticorpi monoclonali di topo (IgG2bκ) prodotti in vitro da ibridomi topo-topo 4G10. Purificati cromatograficamente con Sepharose-Proteina G e coniugati a perossidasi di rafano.
Specificità
Riconosce le proteine con tirosina fosforilata, indipendentemente dalla specie.
Immunogeno
Fosfotiramina-KLH
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10, coniugato con HRP, consente di rilevare i livelli di fosfotirosina; è stato descritto in letteratura e convalidato per l′impiego in ELISA e WB.
Per applicazioni in cui è preferibile ricorrere a coniugati con HRP, come WB e IP.
Sottocategoria di ricerca
Comuni modificazioni post traduzionali
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati in tampone per RIPA di cellule A431 di carcinoma umano trattate con EGF.
Saggio di Western Blotting:
testato a una concentrazione 0,5-2 μg/mL, con prestazioni ottimali a 2 μg/mL (10 μL per 10 mL di tampone bloccante). Questo lotto ha rivelato le proteine con tirosina fosforilata in lisati in tampone per RIPA di cellule A431 di carcinoma trattate con EGF.
Descrizione del bersaglio
Dipende dal peso molecolare della proteina con tirosina fosforilata rilevata.
Stato fisico
200 μg di coniugato IgG2bκ-HRP in 100 μL di PBS contenente lo 0,05% di Kathon® . Quantità sufficiente per 10 western blot, se utilizzata alla concentrazione ottimale di 2 μg/mL in 10 mL di tampone bloccante. Liquido.
Cromatografia con Sepharose-Proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricezione a 2-8°C. NOTA: NON CONGELARE. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato centrifugare la fiala originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
NOTA: A vantaggio di prestazioni ottimali, prima dell′impiego centrifugare la provetta per risospendere il precipitato.
Risultati analitici
Controlli
Estratti di cellule A431umane pretrattate con pervanadato, cellule A431umane trattate con EGF.
Note legali
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Valerie Chew et al.
The Journal of biological chemistry, 282(37), 27181-27191 (2007-07-21)
The role of the paxillin superfamily of adaptor proteins in B cell antigen receptor (BCR) signaling has not been studied previously. We show here that leupaxin (LPXN), a member of this family, was tyrosine-phosphorylated and recruited to the plasma membrane
Jason E Hudak et al.
Nature chemical biology, 10(1), 69-75 (2013-12-03)
The increase of cell surface sialic acid is a characteristic shared by many tumor types. A correlation between hypersialylation and immunoprotection has been observed, but few hypotheses have provided a mechanistic understanding of this immunosuppressive phenomenon. Here, we show that
Gajanan Sathe et al.
Clinical proteomics, 13, 13-13 (2016-06-17)
Curcumin, derived from the rhizome Curcuma longa, is a natural anti-cancer agent and has been shown to inhibit proliferation and survival of tumor cells. Although the anti-cancer effects of curcumin are well established, detailed understanding of the signaling pathways altered
Antagonistic interplay between necdin and Bmi1 controls proliferation of neural precursor cells in the embryonic mouse neocortex.
Minamide, R; Fujiwara, K; Hasegawa, K; Yoshikawa, K
Testing null
Atheroprotective effect of oleoylethanolamide (OEA) targeting oxidized LDL.
Fan, A; Wu, X; Wu, H; Li, L; Huang, R; Zhu, Y; Qiu, Y; Fu, J; Ren, J; Zhu, C
Testing null