Documenti fondamentali
1.46457
Millipore
Agar di soia triptico - Flaconi & provette pronte all′uso
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
Agar CASO, agar al digerito di soia e caseina, agar di soia e triptone, TSA, Agar ai peptoni di soia e caseina EP+USP
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
USP
Livello qualitativo
Descrizione
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
200 mL
Capacità
250 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
L′agar soia triptico è un terreno di crescita complesso. È adatto per un′ampia gamma di applicazioni, inclusa la coltivazione microbica, il mantenimento di una coltura di scorta e il conteggio totale di microrganismi aerobi. Questo terreno contiene peptoni, aminoacidi e polipeptidi per assicurare la proliferazione di un assortimento di microrganismi. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico del terreno.
Applicazioni
L′agar soia triptico (TSA) è adatto alla coltivazione e all′isolamento di batteri esigenti, lieviti e funghi. Il TSA si usa soprattutto per determinare la contaminazione batterica nei cosmetici, nell′acqua potabile e nelle acque di scarico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Terreni pronti per l′uso
  • Flaconi con tappi a vite
  • Adatto al metodo con tecnica di inclusione (pour plate)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2