Documenti fondamentali
1.46393
Millipore
Agar Sabouraud destrosio (4%)
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio, SDA, Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Livello qualitativo
Descrizione
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
Sterilità
sterile
Forma fisica
gelatinous solid (ready-to-use)
Durata
9 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
single packed of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
5.6
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe. L′elevata concentrazione di destrosio, insieme al basso pH, favorisce la proliferazione di lieviti e muffe. I terreni favoriscono anche la formazione di spore (conidi e sporangi) nonché di pigmenti di lieviti e muffe. Il terreno viene fornito in flaconi e può essere usato per preparare piastre per il metodo a diffusione superficiale o con tecnica di inclusione (pour plate).
Applicazioni
Sabouraud Dextrose Agar è progettato per la determinazione del conteggio totale di lieviti e muffe. Il terreno è usato anche per l′indagine microbiologica di prodotti non sterili.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2