Documenti fondamentali
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115709
Numero indice EU:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Gel di silice, LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
LiChrospher®
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
200‑800 kg/m3
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
Linkage
Replaces: 19640-9
Risultati analitici
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
Note legali
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany