Documenti fondamentali
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinonimo/i:
Silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115709
Numero indice EU:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Gel di silice, LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
200‑800 kg/m3
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
LiChrosorb® Si 100 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 100A for normal phase chromatography.
Risultati analitici
Pore volume: 0.98 - 1.06 ml/g
Specific surface area (BET): 290 - 340 m²/g
particle size (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
Pressure: 10 - 16 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 25000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Note legali
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany