118501
ATM/ATR Kinase Inhibitor
The ATM/ATR Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 905973-89-9, controls the biological activity of ATM/ATR Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
ATM/ATR Kinase Inhibitor, CGK 733
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cc(cc1)NC(=S)NC(NC(=O)C(c3ccccc3)c2ccccc2)C(Cl)(Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C23H18Cl3FN4O3S/c24-23(25,26)21(30-22(35)28-16-11-12-17(27)18(13-16)31(33)34)29-20(32)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13,19,21H,(H,29,32)(H2,28,30,35)
HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ATM/ATR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Crescenzi, E., et al. 2008. Clin. Cancer Res.14, 1877.
Cruet-Hennequart, S., et al. 2008. DNA Repair7, 582.
Won, J., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 369. (RETRACTED)
WGK 3