118510
ATR Kinase Inhibitor II
Sinonimo/i:
ATR Kinase Inhibitor II, 3-Amino-6-(4-((1-(dimethylamino)propan-2-yl)sulfonyl)-phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2