5.04972
ATR Inhibitor IV
Sinonimo/i:
ATR Inhibitor IV, VE821, 3-amino-6-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide, VE-821, ATM and Rad3-Related Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
13 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H16N4O3S/c1-26(24,25)14-9-7-12(8-10-14)15-11-20-17(19)16(22-15)18(23)21-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20)(H,21,23)
DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 3