528824
PARP Inhibitor XIV
The PARP Inhibitor XIV, also referenced under CAS 1104546-89-5, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
PARP Inhibitor XIV, 4-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinoline-1,3-dione, BYK204165
Saggio
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(c(ccc1)\C=C2\c3c(cccc3)C(=O)NC\2=O)C
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3