Documenti fondamentali
528822
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor XII
The PARP Inhibitor XII, also referenced under CAS 489457-67-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
PARP Inhibitor XII, 3-(4-Chlorophenyl)quinoxaline-5-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.71
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A potent quinoxaline-based PARP inhibitor with a ~5-fold selectivity towards PARP-2 over PARP-1 (IC50 = 7 and 33 nM, respectively). Reported to be brain-permeant and exhibit good pharmacokinetics.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
Ishida, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 1378.
Iwashita, A., et al. 2005. FEBS Lett.579, 1389.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1