Documenti fondamentali
1.12635
SAFC
Parteck® Delta M (mannitolo)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
D-Mannitolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero E:
E421
Numero indice EU:
200-711-8
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
290-295 °C/4 hPa
Punto di fusione
164-169 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Conoscendo bene le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie di ingegneria delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide. I prodotti del nostro portfolio Parteck® sono in possesso di proprietà particellari uniche, messe a punto appositamente per fornire risultati eccellenti nei processi di pastigliatura, in tecnologie specifiche per il drug delivery o per incrementare la solubilità
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′eccipiente Parteck® Delta M è un mannitolo convertibile progettato appositamente per gestire la granulazione a umido. I cristalli della forma polimorfa delta lo rendono estremamente adattabile. Benché riportato in letteratura come mannitolo standard, quando entra in contatto con l′acqua questo eccezionale eccipiente modifica la propria struttura e si converte nella forma polimorfa beta. Si crea allora una struttura porosa che aumenta notevolmente l′area superficiale: ciò consente di produrre compresse estremamente dure che si disintegrano rapidamente.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-mannitolo