1.03668
D-Mannitolo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
D-Mannitol
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
fine powder
Dimensione particelle
145-200 μm (d50)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
164-169 °C
Solubilità
213 g/L
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Eccipienti funzionali Parteck®
Formulazione di compresse: eccipienti funzionali per le tecnologie di pastigliatura
Incrementare la solubilità per migliorare la biodisponibilità delle formulazioni solide
Omogeneizzazione delle particelle con silice mesoporosa
Ottimizzazione del drug delivery nelle forme di dosaggio solide
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
As Emprove® Expert product, Parteck® M DPI is specified with low low microbial and endotoxin limits, making is especially suitable for high-risk applications.
Caratteristiche e vantaggi
- Particle distribution designed to improve flow and release characteristics in DPI application
- Low water content & hygroscopicity
- Synthesized from plant-based raw materials
- 3-year shelf life
- High API delivery to the lungs
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1