Key Documents
1.09964
Supelco
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido nitrico, for 1000 ml, c(HNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acido nitrico 65% Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
Acido nitrico 65%
Acido nitrico 70%, purified by redistillation, &#8805;99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
225711
Acido nitrico