Documenti fondamentali
1.09966
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido nitrico, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
1 M
tecniche
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
120 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-28 °C
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: NX0414A-1
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolli
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.