Key Documents
1.09603
Supelco
n-Decane
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
n-Decane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
204-686-4
Tensione di vapore
1 hPa ( 16 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
208 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.7-5.4 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
P. eboll.
174 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4