Key Documents
1.08110
Supelco
Tetraidrofurano
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
NACRES:
NA.03
product name
Tetraidrofurano, for spectroscopy Uvasol®
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0002%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
215 nm, ≥30%
245 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
275 nm, ≥90%
310 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: ≤0.52
λ: 245 nm Amax: ≤0.30
λ: 265 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 310 nm Amax: ≤0.01
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 215 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 310 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.52
Absorbance (at 245 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 265 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 310 nm): ≤ 0.01
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tetraidrofurano analytical standard
Supelco
78445
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1561
Tetraidrofurano
Tetraidrofurano contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
Sigma-Aldrich
87368
Tetraidrofurano
Toluene for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.08331
Toluene