Documenti fondamentali
1.02210
Supelco
Carbon disulfide
for spectroscopy Uvasol®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Beilstein:
1098293
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116004
Numero indice EU:
200-843-6
NACRES:
NA.03
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Uvasol®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Potenza
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
50 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0010%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -30 °C
Solubilità
2.1 g/L
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
for spectroscopy Uvasol®
Applicazioni
Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol®. CAS 75-15-0, molar mass 76.13 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC)≥ 99.90 %Water (K. F.)≤ 0.010 %Evaporation residue≤ 0.0010 %Benzene (GC)≤ 0.0060 %Toluene (GC)≤ 0.0010 %Xylene (GC)≤ 0.0010 %Alkalinity≤ 0.0002 meq/gAcidity≤ 0.0005 meq/gColor number≤ 10Transmission (at 382 nm)≥ 10 %Transmission (at 388 nm)≥ 35 %Transmission (at 403 nm)≥ 80 %Transmission (at 410 nm)≥ 90 %Transmission (at 500 nm)≥ 99 %Suitable for BTX determination
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C