Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
1.09731
Supelco
Tetraidrofurano
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinonimo/i:
THF, ossido di tetrametilene, ossolano, ossido di butilene, Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Tetraidrofurano, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -21.5 °C
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
C1CCOC1
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Applicazioni
  • Costruzione di policarbonati con gruppi multifunzionali pendenti attraverso un approccio di copolimerizzazione CO2/diepossido "one-step". Questo studio impiega il tetraidrofurano (THF) come solvente nella sintesi di policarbonati multifunzionali attraverso la copolimerizzazione con CO2, dimostrando la sua utilità nella creazione di materiali avanzati con potenziali applicazioni nella sostenibilità ambientale e nella chimica dei polimeri (Wu et al., 2024).
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7