Documenti fondamentali
1.05669
Supelco
Bromuro di litio
extra pure
About This Item
Formula condensata:
LiBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
>1265 °C/1013 hPa
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1