Documenti fondamentali
1.04419
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
Sinonimo/i:
Mercury(II) chloride, Mercury dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-299-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Stato
solid
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
Perdita
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
P. ebollizione
302 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
280.7 °C
Densità
5.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2000 kg/m3
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
HgCl2:, passes test
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Solution in Ether: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Mercury(I)-chloride: passes test
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum): ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3