M1136
Mercury(II) chloride
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Mercuric chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 236 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Punto di fusione
277 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as a catalyst for the addition reaction between aromatic amines and terminal acetylenes. It may also be used in the synthesis of [(HgCl2)2(HgCl2)(2-bppt)]n where 2-bppt= bis[4-(pyridine-2-yl)pyrimidin-2-ylthio]methane.
It assists in the following reactions:
- Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to afford 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.
- Cyclization-rearrangement of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals leading to the formation of 3-pyranones.
- Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones to generate 3,4-trans-diarylcyclopentanols.
Qualità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?