77730
Gram Staining Kit
for microscopy, used for differentiation of bacteria on the basis of their gram nature.
Sinonimo/i:
Bacteria Staining Kit according to Gram
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
agenzia
according to GB 4789.30-2016
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
94448 Gram′s crystal violet Solution
90107 Gram′s iodine Solution
75482 Gram′s Decolorizer Solution
94635 Gram′s safranin Solution
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Laevis frog Oocytes in Murine Models of Melanoma, Traumatic Brain Injury and
Experimental Skin Wrinkling
Articoli
Vibrio Detection
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
On the Trail of Campylobacter