75482
Gram′s decolorizer solution
for Gram staining
Sinonimo/i:
Acetone ethanol mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
microbe id | staining: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.361
Densità
0.80 g/mL at 20 °C
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
On the Trail of Campylobacter
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.