Key Documents
1.03094
Sigma-Aldrich
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride
for biochemistry
Sinonimo/i:
5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonyl chloride, Dansyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12ClNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-092-6
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69.0-73.0 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (clearness): passes test
Appearance of solution (color): passes test
Melting point: 72 - 74 °C
Self-fluorescence (Chinin): ≤ 1.0 ppb
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3