Documenti fondamentali
311155
Sigma-Aldrich
Dansyl Chloride
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Sinonimo/i:
Dansyl Chloride, 5-(Dimethylamino)-napthalene-1-sulfonyl Chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12ClNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
Descrizione
Merck USA index - 14, 2814
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
yellow-orange
Solubilità
DMF: soluble
chloroform: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Corrosive (L)
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Vera, J.C., et al. 1988. Anal. Biochem. 174, 38.
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3