635928
Dansylhydrazine
98%
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
Saggio
98%
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazine
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
- detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?