Key Documents
1.01182
Supelco
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
About This Item
Formula condensata:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1235.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
234-722-4
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Forma fisica
solid
Analiti specifici
phosphate
tecniche
photometry: suitable
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
400 g/L
Densità
2.498 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Applicazioni
  • Una nuova sintesi idrotermale di leghe intermetalliche molibdeno-ferro nanostrutturate a temperature relativamente basse. Questo studio illustra un nuovo metodo idrotermico per sintetizzare leghe intermetalliche molibdeno-ferro utilizzando temperature più basse, evidenziando una potenziale via per la produzione di materiali economici ed efficienti dal punto di vista energetico (El-Geassy et al., 2023).
  • Preparazione alternativa di catalizzatori di deossigenazione NiMo-Allumina migliorati. La ricerca discute un metodo alternativo per la preparazione di catalizzatori di NiMo-allumina con migliori proprietà di deossigenazione, potenzialmente utili per applicazioni sintetiche e petrolchimiche (Priecel et al., 2020).
  • Identificazione cromatografica di “leganti organici verdi” estratti dalle foglie di Nasturtium officinale (Brassicaceae) per la sintesi di nanoparticelle di MoO(3).: Il lavoro identifica leganti organici a base vegetale per la sintesi di nanoparticelle di triossido di molibdeno, contribuendo a pratiche nanotecnologiche più ecologiche (Shaheen & Ahmad, 2020).
  • Preparazione di nanocristalli di h-MoO3 e α-MoO3: studio comparativo sulla degradazione fotocatalitica del blu di metilene sotto irradiazione di luce visibile. Lo studio confronta l'efficienza dei nanocristalli esagonali e ortorombici di triossido di molibdeno nella degradazione del blu di metilene, offrendo spunti per il loro comportamento fotocatalitico.(Chithambararaj et al., 2013).
  • Nuovi nano/microcompositi gerarchici MoO2/carbonio: sintesi, caratterizzazione, trasformazioni allo stato solido e attività HDS del tiofene. La ricerca introduce un nuovo tipo di materiale composito biossido di molibdeno-carbonio con applicazioni nell'idrodesolforazione, dimostrando un significativo potenziale industriale (Avendaño et al., 2013).
Risultati analitici
Saggio (come MoO₃): 81,0 - 83,0%
Saggio ((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): test superato
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Fosfati, arsenati, silicati (come PO₄): ≤ 0,0005%
Solfati (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (rame): ≤ 0,001 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
Mg (magnesio): ≤ 0,005 %
K (potassio): ≤ 0,002 %
Na (sodio): ≤ 0,01%
Pb (Piombo): ≤ 0,001%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6