Documenti fondamentali
1.04764
Supelco
Iodine indicator
Sinonimo/i:
Indicator for titration of I2 and I-
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
Temperatura di conservazione
2-30°C
Livello qualitativo
Risultati analitici
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Iodio ACS reagent, ≥99.8%, solid
Sigma-Aldrich
207772
Iodio