1.00765
Acido borico
99.9999 Suprapur®
Sinonimo/i:
Acido ortoborico, triidrossidoboro
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (acidimetric)
99.9999%
Stato
solid
Potenza
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
49.2 g/L
Densità
1.489 g/cm3 at 23 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Ag: ≤0.010 ppm
Al: ≤0.050 ppm
As: ≤0.050 ppm
Au: ≤0.020 ppm
Ba: ≤0.050 ppm
Be: ≤0.010 ppm
Ca: ≤0.050 ppm
Cd: ≤0.010 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.010 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
In: ≤0.020 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
N: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.050 ppm
Pb: ≤0.020 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.010 ppm
Stringa SMILE
OB(O)O
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Sviluppo sistematico di un protocollo di immunoistochimica per grandi criosezioni specifiche per il cervello fetale non perfuso. Questo studio di Pandurangan et al. evidenzia il ruolo dell'acido borico nello sviluppo di un protocollo di immunoistochimica ottimizzato per grandi criosezioni di tessuti cerebrali fetali non perfusi. L'acido borico viene utilizzato come componente tampone per migliorare il recupero dell'antigene e la specificità della colorazione, dimostrando la propria importanza nella ricerca neuroanatomica (Pandurangan et al., 2024).
- L'analisi proteomica del duodeno di ratto rivela l'effetto modulatorio della supplementazione di boro sull'attività immunitaria. Zhao et al. hanno studiato l'impatto dell'acido borico sull'attività immunitaria attraverso l'analisi proteomica del duodeno di ratto. Lo studio dimostra il ruolo dell'acido borico nella modulazione dell'espressione delle proteine legate alla risposta immunitaria, fornendo indicazioni sulle sue potenziali applicazioni in immunologia e biochimica nutrizionale (Zhao et al., 2023).
- L'impatto dell'apporto nutritivo di boro nella risposta del gelso (Morus alba) alla metabolomica, alle attività enzimatiche e ai parametri fisiologici. Zhang et al. hanno analizzato gli effetti dell'acido borico sui profili metabolici, sulle attività enzimatiche e sui parametri fisiologici delle piante di gelso. Questa ricerca sottolinea l'importanza degli acidi borici nella nutrizione delle piante e nella risposta agli stress, offrendo dati preziosi per la chimica agraria e le scienze vegetali (Zhang et al., 2023).
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,0%
Cloruro (Cl): ≤ 3 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Silicato (come SiO₂): ≤ 0,5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 5 ppm
Ag (Argento): ≤ 0,010 ppm
Al (Alluminio): ≤ 0,050 ppm
As (Arsenico): ≤ 0,050 ppm
Au (Oro): ≤ 0,020 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,050 ppm
Be (Berillio): ≤ 0,010 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,050 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,010 ppm
Cu (rame): ≤ 0,010 ppm
Fe (Ferro): ≤ 0,050 ppm
Ga (Gallio): ≤ 0,050 ppm
In (Indio): ≤ 0,020 ppm
K (Potassio): ≤ 0,10 ppm
Li (Litio): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,050 ppm
Ni (Nichel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Piombo): ≤ 0,020 ppm
Sr (Stronzio): ≤ 0,010 ppm
Tl (Tallio): ≤ 0,020 ppm
V (Vanadio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zinco): ≤ 0,010 ppm
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1