15663
Acido borico
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (T)
Forma fisica
powder or crystals
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
<0.05% non-volatile substances in MeOH/HCl
Perdita
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless (hot)
Densità
1.49 g/cm3 at 23 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OB(O)O
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges