Documenti fondamentali
06-598
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-istone H4
1 mg/mL, Upstate®
Sinonimo/i:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Tetrahymena sp., human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Descrizione generale
L'istone H4 è una delle 5 principali proteine ​istoniche coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, l′H4 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. L′acetilazione dell′istone H4 ha luogo a livello di numerose lisine situate in varie posizioni della coda istonica ed è effettuata da una famiglia di enzimi noti come istone-acetiltransferasi (HAT).
Specificità
Non sono state testate altre specie.
Riconosce l′istone acetilato H4.
Reattività crociata con l'istone H2B acetilato di Tetrahymena e reattività crociata debole con l'istone H2B acetilato di cellule HeLa. Possibile reattività crociata con altre proteine acetilate.
Immunogeno
Epitopo: aa 2-19
Peptide coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi 2-19 dell'istone H4 di Tetrahymena (AGG(Ac)KGG(Ac)KGMG(Ac)KVGA(Ac)KRHS-C), acetilati sulle lisine 5, 8, 12 e 16.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
5 μg di un lotto rappresentativo hanno determinato l'immunoprecipitazione dell'istone H4 acetilato a partire da 500 μg di estratto acido di proteine di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio 5 mM per 24 ore.
Immunocitochimica:
con un lotto rappresentativo, alla concentrazione di 5-10 μg/mL, è stata rivelata la positività all'immunocolorazione di cellule A431 umane trattate con butirrato di sodio e fissate con paraformaldeide all'1% in PBS ghiacciata.
Immunoprecipitazione della cromatina:
un laboratorio indipendente ha descritto l′uso di questo anticorpo per immunoprecipitare l'istone H4 acetilato dalla cromatina.
L′anti-acetil-istone H4, un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione dell′acetil-istone H4 noto anche con i nomi membro H4 della famiglia degli istoni e istone 1-H4a, è stato convalidato per l′uso nei saggi di ChIP, ICC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su estratto acido di proteine ottenuto da cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Western blotting:
un lotto di questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare l'istone H4 acetilato in estratto acido di proteine ottenuto da cellule HeLa trattate con butirrato di sodio 5 mM. Un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l'istone H4 in macronuclei di Tetrahymena. Per migliorare la rivelazione degli istoni acetilati, è stato usato il butirrato di sodio, un inibitore delle deacetilasi.
Descrizione del bersaglio
10 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
IgG policlonali purificate di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
1 anno a -20°C dalla data di spedizione.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la provetta e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C.
Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
estratti di cellule NIH/3T3, A431, L929 (topo) e C6 (ratto) trattate con TSA, carcinoma mammario umano.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
The role of protein arginine methylation in the formation of silent chromatin.
Yu, MC; Lamming, DW; Eskin, JA; Sinclair, DA; Silver, PA
Genes & Development null
Robert J Denver et al.
Endocrinology, 150(8), 3935-3943 (2009-04-11)
Brain development is critically dependent on thyroid hormone (T(3)). Krüppel-like factor 9 (Klf9) is a T(3)-inducible gene in developing rat brain, and several lines of evidence support that KLF9 plays a key role in neuronal morphogenesis. Here we extend our
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
Epigenetic patterns of the retinoic acid receptor beta2 promoter in retinoic acid-resistant thyroid cancer cells.
Cras, A, et al.
Oncogene, 26, 4018-4024 (2007)
Mechanism for fetal hemoglobin induction by histone deacetylase inhibitors involves gamma-globin activation by CREB1 and ATF-2.
Sangerman, J; Lee, MS; Yao, X; Oteng, E; Hsiao, CH; Li, W; Zein, S; Ofori-Acquah, SF; Pace, BS
Blood null