Documenti fondamentali
AB3879
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-lisina
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys)
Descrizione generale
Nel nucleo, il DNA è strettamente compattato nei nucleosomi, quindi l′ambiente che si viene a creare risulta altamente repressivo per i processi in cui il DNA è coinvolto, come la trascrizione. È emerso che l′acetilazione dei residui di lisina all′interno delle proteine è un meccanismo importante usato dalle cellule per ovviare a tale repressione. In questo processo sembra essere implicata l′acetilazione delle proteine non istoniche, come i fattori di trascrizione, così come degli istoni. L′acetilazione può indurre transizioni di struttura, oltre che costituire una modalità di segnalazione specifica all′interno di domini discreti di cromatina. Il ruolo dell′acetilazione nella trasduzione del segnale intracellulare è stato dedotto dal legame di peptidi acetilati da parte del bromodominio conservato. Inoltre, scoperte recenti suggeriscono che il riconoscimento bromodominio/lisina acetilata può fungere da meccanismo regolatorio nelle interazioni proteina-proteina coinvolte in svariati processi cellulari, come il rimodellamento cromatinico e l′attivazione della trascrizione.
Specificità
Riconosce proteine acetilate sui residui di lisina. Questo anticorpo riconosce diverse proteine acetilate, inclusi istoni acetilati, BSA acetilata e MPB acetilata, e non mostra reattività verso le proteine non acetilate.
Immunogeno
Peptide acetilato coniugato con KLH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Epigenetica & Funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
un precedente lotto è stato usato alla concentrazione di 10 µg/mg su proteine grezze.
ELISA:
sono stati usati 0,25-1 μg/mL di un lotto precedente.
Immunoistochimica:
sono stati usati 2,5 μg/mL di un precedente lotto.
Immunofluorescenza:
sono stati usati 5 μg/mL di un precedente lotto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L'anticorpo anti-acetil-lisina è un anticorpo policlonale di coniglio di elevata qualità per la rivelazione della acetil-lisina e il suo uso è convalidato per saggi di ELISA, IF, IHC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Modificazioni post-traduzionali generali
Istoni
Qualità
Valutata di routine mediante Western Blotting su estratto acido/lisato di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Analisi di Western blotting: questo lotto alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare le proteine acetilate in lisina in 10 μg di estratto acido/lisato di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente PBS con glicerolo 50%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento in aliquote non diluite conservate a -20°C.
Raccomandazioni per la manipolazione:
Dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule HeLa e NIH/3T3 trattate con TSA, tessuto di osteosarcoma.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Terry R Medler et al.
Molecular cancer research : MCR, 14(10), 994-1008 (2016-07-01)
Stat5a is a transcription factor utilized by several cytokine/hormone receptor signaling pathways that promotes transcription of genes associated with proliferation, differentiation, and survival of cancer cells. However, there are currently no clinically approved therapies that directly target Stat5a, despite ample
Distinct targets of the Eco1 acetyltransferase modulate cohesion in S phase and in response to DNA damage.
Heidinger-Pauli, JM; Unal, E; Koshland, D
Molecular Cell null
Annamaria Sandomenico et al.
mAbs, 8(8), 1575-1589 (2016-10-30)
Post-translational modifications (PTMs) strongly influence the structure and function of proteins. Lysine side chain acetylation is one of the most widespread PTMs, and it plays a major role in several physiological and pathological mechanisms. Protein acetylation may be detected by
PSG gene expression is up-regulated by lysine acetylation involving histone and nonhistone proteins.
Camolotto, SA; Racca, AC; Ridano, ME; Genti-Raimondi, S; Panzetta-Dutari, GM
Testing null
Multiple histone deacetylases repress tumor suppressor gene ARHI in breast cancer.
Weiwei Feng,Zhen Lu,Robert Z Luo,Xiaohong Zhang,Edward Seto,Warren S-L Liao,Yinhua Yu
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null