M-132
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide
ampule of 10 × 1.2 mL, analytical standard, Cerilliant®
Sinonimo/i:
N-trimetilsililN-metil trifluoroacetammide, MSTFA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
8.8 mmHg ( 27 °C)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Confezionamento
ampule of 10 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.38 (lit.)
P. ebollizione
130-132 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Analysis of estrogen steroids such as estrone (E1), 17α-ethinylestradiol (EE2), and trenbolone acetate metabolites, melengestrol in environmental matrices using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Quantification of ibuprofen, naproxen, ketoprofen, and diclofenac in wastewater samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Caratteristiche e vantaggi
- Very volatile of TMS-acetamides.
- More volatile than BSA or BSTFA but with similar silylation strength.
- Useful in the analysis of volatile trace materials.
- Used in the preparation of volatile and thermally stable derivatives for GC and MS analysis.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)