LM1100
Avanti
12:0-13:0 PE
Avanti Polar Lipids LM1100, methanol solution
Sinonimo/i:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1100-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids LM1100
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup