860582P
Avanti
06:0 SM (d18:1/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582P, powder
Sinonimo/i:
N-hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860582P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860582P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
Applicazioni
- to study its effect on C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12)-induced cell migration using a transwell migration assay
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
- as a component of lipid substrate mixture for substrate specificity studies of neutral sphingomyelinase fromTrypanosoma brucei
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3