Documenti fondamentali
860638P
Avanti
C18 Glucosyl(β) Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860638P, powder
Sinonimo/i:
D-glucosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H76D5NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
733.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860638P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860638P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37+,39+,40-,4
YMYQEDCYNANIPI-PFHCAOQOSA-N
Applicazioni
C18 Glucosyl(β) Ceramide-d5 has been used as an internal standard for the quantification of glucosylceramide, in the extracts from mouse cerebellum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860638P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Victoria Schiffer et al.
PloS one, 15(1), e0227077-e0227077 (2020-01-14)
Gaucher disease is caused by a deficiency in glucocerebrosidase that can result in non-neuronal as well as neuronal symptoms. Common visceral symptoms are an increased organ size, specifically of the spleen, and glucosylceramide as well as glucosylsphingosine substrate accumulations as