860580P
Avanti
02:0 SM (d18:1/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860580P, powder
Sinonimo/i:
N-acetyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860580P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860580P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C25H51N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(29)24(26-23(2)28)22-33-34(30,31)32-21-20-27(3,4)5/h18-19,24-25,29H,6-17,20-22H2,1-5H3,(H-,26,28,30,31)/b19-18+/t24-,25+/m0/s1
GTZSEZHHSPWFFN-WHUSYDGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3