MAB5352
Anti-Notch 1 Antibody, clone mN1A
clone mN1A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-AOS5, Anti-AOVD1, Anti-TAN1, Anti-hN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mN1A, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, feline
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
In fetal tissues, use spleen, brain stem and lung. In most adult tissues, use lymphoid tissues.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2