Documenti fondamentali
MABE1126
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DNA G-quadruplex (G4), clone 1H6
clone 1H6, from mouse
Sinonimo/i:
DNA G-quadruplex (G4)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Un DNA a singolo filamento ricco in guanine (G) può formare strutture secondarie stabili chiamate G-quadruplex (G-tetradi o G4). Quattro basi di guanina possono associarsi attraverso il legame a idrogeno di tipo Hoogsteen in una struttura planare quadrata chiamata tetrade di guanina (G-tetrade), mentre due o più tetradi di G possono impilarsi l'una sull'altra per formare un G-quadruplex. La struttura quadruplex è ulteriormente stabilizzata dalla presenza di un catione, in particolare il potassio, che si trova in un canale centrale tra ogni coppia di tetradi. Una G-tetrade di DNA può formarsi all'interno di un filamento di DNA (intramolecolare), tra due filamenti di DNA (bimolecolare) o tra quattro filamenti di DNA (tetramolecolare). Il G4-DNA può svilupparsi in qualsiasi punto del genoma in cui tratti sufficientemente lunghi di DNA a singolo filamento ricco in guanine sono esposti durante la replicazione, la trascrizione o la ricombinazione. L'analisi chimica degli oligonucleotidi che formano il quadruplex ha rivelato l'esistenza di una moltitudine di strutture quadruplex dinamiche con stabilità variabile. Per via della diversificata natura delle strutture cui può dare origine, il G4-DNA è un argomento di sicuro interesse per la ricerca biomedica molecolare.
Specificità
Il clone 1H6 lega sia le strutture tetramolecolari che quelle unimolecolari (intramolecolari) di DNA G-quadruplex (G4) senza specificità di sequenza, mostrando al contempo un'affinità significativamente inferiore verso le strutture tetramolecolari di RNA o di DNA triplex e un'affinità minima o nulla verso ssDNA non G4 o ddDNA. Tuttavia, il clone 1H6 non sembra legare la struttura G4 unimolecolare [AGGG(TTAGGG)3], mostrando quindi un'ampia selettività verso molte, ma non tutte, le strutture G4 del DNA (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
La struttura del DNA bersaglio non è specie-specifica.
Immunogeno
DNA G-quadruplex coniugato con KLH derivato da oligonucleotidi con ripetizioni telomeriche.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:50-250 ha rivelato il DNA G-quadruplex (G4) in tessuto pancreatico umano e renale di topo.
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato foci discreti di DNA G-quadruplex (G4) su cromosoma compatto nelle cellule staminali embrionali murine e in cellule HeLa in metafase (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato un'immunoreattività del DNA G-quadruplex (G4) nucleare notevolmente ridotta in seguito al trattamento con DNasi di cellule HeLa fissate con paraformaldeide e permeabilizzate con Triton X-100 (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato immunoreattività del DNA G4 nucleare indotta dal trattamento con l′agente stabilizzante del G-quadruplex (G4) telomestatina/TMS in cellule DT40 di pollo prive di elicasi FANCJ deputata allo scioglimento del G4, mentre l'effetto di potenziamento del farmaco non è stato osservato in cellule DT40 umane che esprimono FANCJ (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato un aumento tempo-dipendente dei foci nucleari di DNA G-quadruplex (G4) nelle cellule U20S in seguito a trattamento con l'agente stabilizzante del DNA G4 telomestatina/TMS (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi ELISA: la selettività del bersaglio di un lotto rappresentativo è stata determinata mediante ELISA competitivo. Il clone 1H6 lega sia strutture tetramolecolari che unimolecolari (intramolecolari) di DNA G-quadruplex (G4) (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi in citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha incrementato l'immunoreattività del DNA G-quadruplex (G4) in cellule HeLa a seguito del trattamento con l'agente stabilizzante del G4-DNA TMPyP4, N° Cat. 613560 (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato l'immunoreattività del DNA G-quadruplex (G4) nucleare in sezioni di tessuti umani di varia natura incluse in paraffina, tra cui pelle, pancreas, testicolo, placenta, cervello, appendice, colon e rene (Henderson, A., et al. (2014). Nucleic Acids Res. 42(2):860-869).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anticorpo anti-DNA G-quadruplex (G4), clone 1H6, è convalidato per la rilevazione del DNA G-quadruplex mediante immunocitochimica, immunoistochimica (paraffina), ELISA e citometria a flusso.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule HeLa.
Analisi immunocitochimica: 2,0 µg/mL di questo anticorpo hanno rivelato il DNA G-quadruplex (G4) in cellule HeLa.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale di topo purificato (IgG2bκ) in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio allo 0,05%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Alexander Henderson et al.
Nucleic acids research, 42(2), 860-869 (2013-10-29)
It has been proposed that guanine-rich DNA forms four-stranded structures in vivo called G-quadruplexes or G4 DNA. G4 DNA has been implicated in several biological processes, but tools to study G4 DNA structures in cells are limited. Here we report
Yuanfeng Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(7), e2103485-e2103485 (2022-01-23)
Diabetic foot ulcers infected with antibiotic-resistant bacteria form a severe complication of diabetes. Antimicrobial-loaded hydrogels are used as a dressing for infected wounds, but the ongoing rise in the number of antimicrobial-resistant infections necessitates new, nonantibiotic based designs. Here, a
Xiaolin Wang et al.
iScience, 25(11), 105312-105312 (2022-10-29)
DNA G-quadruplex is a non-canonical secondary structure that could epigenetically regulate gene expression. To investigate the regulating role of G-quadruplex, we devised an integrating method to perform the algorithm profiling and genome-wide analysis for the dynamic change of genomic G-quadruplex
Denisa Komůrková et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
G-quadruplexes (G4s) are four-stranded helical structures that regulate several nuclear processes, including gene expression and telomere maintenance. We observed that G4s are located in GC-rich (euchromatin) regions and outside the fibrillarin-positive compartment of nucleoli. Genomic regions around G4s were preferentially