Documenti fondamentali
MABE1095
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ibrido DNA-RNA, clone S9.6
clone S9.6, from mouse
Sinonimo/i:
DNA-RNA Duplex, DNA/RNA Duplex, DNA:RNA Duplex, DNA-RNA Hybrid, DNA/RNA Hybrid, DNA:RNA Hybrid, RNA-DNA Duplex, RNA/DNA Duplex, RNA:DNA Duplex, RNA-DNA Hybrid, RNA/DNA Hybrid, RNA:DNA Hybrid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S9.6, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
ChIP: suitable
affinity binding assay: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Gli ibridi DNA-RNA sono presenti in natura all′interno delle cellule eucariote e raggiungono livelli elevati nei siti con elevata attività trascrizionale. Sono strutture con acidi nucleici non canonici, dotate di funzioni regolatorie trascrizionali. È stato riferito che la loro presenza predispone un locus alla rottura dei cromosomi. Un locus che forma un ibrido DNA-RNA crea una conformazione intermedia A/B a doppio filamento, con un secondo target per le proteine leganti acidi nucleici a singolo filamento sul filamento di DNA spostato complementare. Questi ibridi hanno mostrato di resistere all′attività delle DNA metiltransferasi. La formazione di ibridi DNA-RNA è stata associata a diverse malattie neurologiche. Le mutazioni dell′elicasi DNA-RNA senatassina (SETX) sono implicate nella forma giovanile dominante di sclerosi laterale amiotrofica di tipo 4 e in una forma recessiva di atassia con aprassia oculomotoria di tipo 2.
Specificità
Il clone S9.6 ha legato analogamente l′eteropolimero DNA-RNA e la poli(I)-poli(dC), ma per ottenere un grado di legame simile sono stati necessari livelli di poli(A)-poli(dT) maggiori di 100 volte. Il DNA a singolo filamento, il DNA e l′RNA a doppio filamento e l′RNA ribosomiale non sono stati legati dal clone S9.6 (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
La struttura eteroduplex DNA-RNA target (R-loop) non è specifica per sequenza o specie.
Immunogeno
Eteropolimero DNA-RNA duplex preparato mediante trascrizione del DNA a singolo filamento phi X174 con RNA polimerasi DNA-dipendente (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Applicazioni
Analisi con metodica Dot Blot: 0,2 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rilevato un maggiore livello di ibridi DNA-RNA negli estratti genomici di un ceppo di lievito carente di RNasi H rispetto agli estratti di un ceppo wild type (per gentile concessione di Lorenzo Costantino, Ph.D., Koshland Lab, Università della California a Berkley, U.S.A.).
Saggio di legame per affinità: il clone S9.6 ha legato analogamente l′eteropolimero DNA-RNA e la poli(I)-poli(dC), ma per ottenere un grado di legame simile sono stati necessari livelli di poli(A)-poli(dT) maggiori di 100 volte. Il DNA a singolo filamento, il DNA e l′RNA a doppio filamento e l′RNA ribosomiale non sono stati legati dal clone S9.6 (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Analisi con immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha rilevato un maggior numero di ibridi DNA-RNA in corrispondenza di quattro geni trascritti attivamente dopo il knockdown mediato da shRNA di BRCA1 o BRCA2, ma non di PCID2 o RAD51, in cellule HeLa (Bhatia, V., et al. (2014). Nature. 511(7509):362-365).
Analisi con immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha rilevato R-loop formati sul gene della beta-actina utilizzando una preparazione di cromatina da HeLa. Il trattamento della preparazione di cromatina con RNasi H ha impedito al clone S9.6 di provocare l′immunoprecipitazione dei frammenti target di cromatina (Skourti-Stathaki, K., et al. (2011). Mol. Cell. 42(6):794-805).
Analisi con sequenziamento e immunoprecipitazione della cromatina (ChIP-seq): un lotto rappresentativo ha rilevato la distribuzione a livello del genoma di ibridi DNA-RNA nel lievito gemmante mediante l′analisi ChIP-seq (El Hage, A., et al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004716).
Analisi immunocitochimica: alcuni lotti rappresentativi hanno immunolocalizzato R-loop nucleari mediante la colorazione immunocitochimica fluorescente di cellule staminali embrionali umane H1 (hESC) fissate in metanolo e cellule HeLa fissate in formaldeide (Bhatia, V., et al.) (2014). Nature. 511(7509):362-365; Ginno, P.A., et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Analisi con immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato un substrato di R-loop trascritto in vitro (ibrido DNA-RNA), ma non il DNA a doppio filamento (dsDNA) (Ginno, P.A., et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-ibrido DNA-RNA, clone S9.6, n. di catalogo MABE1095, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico che mira all′ibrido DNA-RNA ed è stato testato mediante saggio di legame per affinità, immunoprecipitazione della cromatina (ChIP), ChIP-seq, Dot Blot, immunocitochimica e immunoprecipitazione.
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule HeLa.
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha immunolocalizzato ibridi DNA-RNA nucleari e mitocondriali nel 4% delle cellule HeLa fissate in paraformaldeide e nello 0,3% di quelle permeabilizzate con Triton X-100.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a di topo purificataκ in tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina (pH 7,4), 150 M di NaCl con lo 0,05% di sodio azide.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricezione.
Altre note
Concentrazione: consultare la scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Sabine Pinter et al.
Nucleic acids research, 49(8), 4350-4370 (2021-04-07)
The lysine specific demethylase 1 (LSD1) plays a pivotal role in cellular differentiation by regulating the expression of key developmental genes in concert with different coregulatory proteins. This process is impaired in different cancer types and incompletely understood. To comprehensively
Roslyn M Ray et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 17, 264-276 (2019-07-07)
Hypercholesterolemia is a condition that is characterized by very high levels of cholesterol in the blood and is a major correlating factor with heart disease. Indeed, high levels of the low-density lipoprotein (LDL) have been causally linked to the development
Inbal Gazy et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 482-482 (2020-07-23)
The Fragile-X related disorders (FXDs) are Repeat Expansion Diseases (REDs) that result from expansion of a CGG-repeat tract located at the 5' end of the FMR1 gene. While expansion affects transmission risk and can also affect disease risk and severity
Elena A Kouzminova et al.
Nucleic acids research, 49(7), 3888-3906 (2021-03-12)
Ultraviolet (UV) induces pyrimidine dimers (PDs) in DNA and replication-dependent fragmentation in chromosomes. The rnhAB mutants in Escherichia coli, accumulating R-loops and single DNA-rNs, are generally resistant to DNA damage, but are surprisingly UV-sensitive, even though they remove PDs normally
Jessica L Feldman et al.
Cell reports, 27(10), 2978-2989 (2019-06-06)
The mammalian sirtuin, SIRT6, is a key tumor suppressor that maintains genome stability and regulates transcription, though how SIRT6 family members control genome stability is unclear. Here, we use multiple genome-wide approaches to demonstrate that the yeast SIRT6 homologs, Hst3