Documenti fondamentali
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Pentanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
REFPVMRTHIMPLJ-HNCPQSOCSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870866P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)