Documenti fondamentali
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Myristoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.61
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3