850114P
Avanti
IP3(1,3,5)
Avanti Research™ - A Croda Brand 850114P, powder
Sinonimo/i:
D-myo-inositol-1,3,5-triphosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850114P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850114P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850114P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)