Key Documents
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.91
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
(TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870337P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3