Key Documents
870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
Octanoyl L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H29NO4
Peso molecolare:
287.40
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3